Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10240972 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10240972
Marke: Macherey-Nagel™ 726931.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 1
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340 °C
Filmdicke 5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1