Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 1 MS Accent |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 360 °C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Mehr anzeigen |