Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12442810 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12442810
Marke: Macherey-Nagel™ 725801.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,2 mm
Stationäre Phase Optima™ 1 MS Accent
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 360 °C
Filmdicke 0,2 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1