Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12482810 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
12482810 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12492810 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12412820 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
12462810 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12442810 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
12432820 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12452810 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
12402820 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12422820 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
12472810 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12442820 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 12482810
Marke: Macherey-Nagel™ 725805.15
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 1 MS Accent
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 360 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 15 m
Menge Je 1