Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10052871 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10052871 12 m 0,2 mm 1 Stück
10400132 15 m 0,25 mm 1 Stück
10124561 30 m 0,25 mm 1 Stück
10134561 60 m 0,25 mm 1 Stück
10256611 25 m 0,2 mm 1 Stück
10409941 30 m 0,32 mm 1 Stück
10155181 50 m 0,2 mm 1 Stück
10318071 60 m 0,32 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10052871
Marke: Macherey-Nagel™ 726203.12
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,2 mm
Stationäre Phase Optima™ 1 MS
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, ECD, Allgemeine Analysen auf Trace-Ebene
Temperaturbereich 340°bis 360 °C
Filmdicke 0,35 μm
Länge (metrisch) 12 m
Menge Je 1