Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 1 MS |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, ECD, Allgemeine Analysen auf Trace-Ebene |
| Temperaturbereich | 340°bis 360 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Menge | Je 1 |