Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10184941 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10184941
Marke: Macherey-Nagel™ 726744.50
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 17
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steroidanalyse, Pestizidanalyse, Wirkstoffanalyse
Temperaturbereich 320°bis 340 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 50 m
Menge Je 1