Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 17 |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steroidanalyse, Pestizidanalyse, Wirkstoffanalyse |
| Temperaturbereich | 320°bis 340 °C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Menge | Je 1 |