Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10747852 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10747852 25 m 0,25 mm 0,15 μm 1 Stück
10610352 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10736322 10 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10400902 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10596851 12 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10194651 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10174891 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10608621 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10082961 25 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10639191 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10409171 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10276221 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10479551 25 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10689571 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10226471 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10266221 30 m 0,25 mm 0,15 μm 1 Stück
10358451 30 m 0,32 mm 0,15 μm 1 Stück
10786702 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10236471 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10431852 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10748042 50 m 0,25 mm 0,15 μm 1 Stück
10421662 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10256561 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10556511 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10338451 50 m 0,2 mm 0,5 μm -
10787082 50 m 0,32 mm 0,25 μm -
10296561 50 m 0,32 mm 0,35 μm -
10184941 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10536501 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10576511 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10481272 60 m 0,25 mm 0,15 μm 1 Stück
10318261 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10595371 60 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10586691 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
34 options
Artikelnummer. 10747852
Marke: Macherey-Nagel™ 726742.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 17
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steroidanalyse, Pestizidanalyse, Wirkstoffanalyse
Temperaturbereich 320°bis 340 °C
Filmdicke 0,15 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1