Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10595381 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10595381 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10506511 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10328071 | 10 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10526681 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10671492 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10758622 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10052951 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10736702 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10419751 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10526501 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10505551 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10296751 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10276941 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10114711 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10144561 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10338401 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10776512 | 30 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10429941 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10681492 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | - |
| 10348401 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10491272 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10649771 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10420322 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 50 Stück |
| 10489551 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10768042 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10795932 | 50 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10523602 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10797272 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10516511 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10246941 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10246271 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10595381
Marke: Macherey-Nagel™ 726929.60
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 1701 |
| USP-Typ | Gehäuse G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 300°bis 320 °C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Menge | Je 1 |