Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10758622 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10758622 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10506511 10 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10328071 10 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10526681 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10671492 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10052951 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10736702 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10419751 25 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10526501 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10505551 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10296751 25 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10276941 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10114711 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10144561 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10338401 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10776512 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10429941 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10681492 30 m 0,53 mm 0,5 μm -
10348401 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10491272 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10649771 50 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10420322 50 m 0,32 mm 0,25 μm 50 Stück
10489551 50 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10768042 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10795932 50 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10523602 50 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10797272 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10516511 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10246941 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10246271 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10595381 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
31 options
Artikelnummer. 10758622
Marke: Macherey-Nagel™ 726735.15
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Optima™ 1701
USP-Typ Gehäuse G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 280°bis 300 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 15 m
Menge Je 1