Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10795932 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10795932
Marke: Macherey-Nagel™ 726735.50
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Optima™ 1701
USP-Typ Gehäuse G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 280°bis 300 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 50 m
Menge Je 1