Läs mer
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Produktkod. p-8012297 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Förpackningsstorlek
1 Stück
50 Stück
Produktkod. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10506511 10 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10328071 10 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10526681 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10671492 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10758622 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10052951 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10736702 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10419751 25 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10526501 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10505551 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10296751 25 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10276941 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10114711 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10144561 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10338401 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10776512 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10429941 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10681492 30 m 0,53 mm 0,5 μm -
10348401 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10491272 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10649771 50 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10420322 50 m 0,32 mm 0,25 μm 50 Stück
10489551 50 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10768042 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10795932 50 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10523602 50 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10797272 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10516511 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10246941 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10246271 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10595381 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
31 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10506511
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726058.10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 1701
USP-Typ Gehäuse G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.