Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 225 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10226421 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10226421 25 m 0,25 mm 1 Stück
10335642 10 m 0,1 mm 1 Stück
10398491 30 m 0,25 mm 1 Stück
10619961 50 m 0,25 mm 1 Stück
10630152 60 m 0,25 mm 1 Stück
10441662 25 m 0,32 mm 1 Stück
10276321 30 m 0,32 mm 1 Stück
10144941 15 m 0,25 mm 1 Stück
10236371 50 m 0,32 mm 1 Stück
10461852 60 m 0,32 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10226421
Marke: Macherey-Nagel™ 726118.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 225
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 260°bis 280 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1