Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10124941 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10124941 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10526331 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10452042 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10125181 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10317971 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10236941 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10419551 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10052891 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10462042 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10611112 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10144701 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10124941
Marke: Macherey-Nagel™ 726089.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 240
Zur Verwendung mit (Anwendung) FAMEs-Analyse, Dioxine
Temperaturbereich 260°bis 280 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1