Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 240 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC), Dioxine |
| Temperaturbereich | 260°bis 280 °C |
| Filmdicke | 0,35 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Menge | Je 1 |