Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 35 MS GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12442840 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Durchmesser (metrisch):
0,4 mm
0,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12442840 60 m 0,25 mm 0,4 mm 1 Stück
12432840 30 m 0,25 mm 0,4 mm 1 Stück
12452840 30 m 0,32 mm 0,5 mm 1 Stück
12462840 60 m 0,32 mm 0,5 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12442840
Marke: Macherey-Nagel™ 726154.60
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeichnet sich durch extrem geringes Bluten und hohe Temperaturstabilität aus. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS Kapillarsäulen für GC sind chemisch gebundene, quervernetzte Silarylen-Phasensäulen mit einzigartiger Selektivität im mittleren polaren Bereich und hervorragender Deaktivierung der Schlauchoberfläche.
GC-Kapillarsäule mit chemisch gebundener, quervernetzter Silarylen-Phase mit Selektivität gemäß 35 % Phenyl/65 % Methyl-Polysiloxan. Es handelt sich um eine mittelpolare Phase mit sehr geringer Blutung und ausgezeichneter Deaktivierung. Einzigartige Selektivität im mittleren polaren Bereich.
  • Erhöhte Selektivität und kompatibel mit Ionenfallendetektoren
  • Keine CN-Gruppen im Polymer, daher gibt es keine Grenzen für den Einsatz von ECD- und NPD-Detektoren
  • Temperaturstabilität bis zu 370 °C für eine längere Säulenlebensdauer und kürzere Retentionszeiten
  • Ausgezeichnete Deaktivierung der Schlauchoberfläche für die zuverlässige Quantifizierung von Proben, selbst bei Ultra-Trace-Werten
  • Niedrigstes Säulenbluten für geringere Kontamination und verbesserte Nachweisbarkeit von gelösten Substanzen
  • Ähnliche Phasen: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Spezifikation
Max. Temperatur Für isotherme Vorgänge:360 °C, kurze Isotherme im Temperaturprogramm:370 °C
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Empfohlen für Ionenfallendetektoren
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 35 MS
USP-Typ G42
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, Ultra-Trace-Analysen, EPA-Methoden, Pestizidanalyse, PCBs, Lebensmittel- und Arzneimittelanalyse
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Menge Je 1