Beschreibung
GC-Kapillarsäule mit chemisch gebundener, quervernetzter Silarylen-Phase mit Selektivität gemäß 35 % Phenyl/65 % Methyl-Polysiloxan. Es handelt sich um eine mittelpolare Phase mit sehr geringer Blutung und ausgezeichneter Deaktivierung. Einzigartige Selektivität im mittleren polaren Bereich.
- Erhöhte Selektivität und kompatibel mit Ionenfallendetektoren
- Keine CN-Gruppen im Polymer, daher gibt es keine Grenzen für den Einsatz von ECD- und NPD-Detektoren
- Temperaturstabilität bis zu 370 °C für eine längere Säulenlebensdauer und kürzere Retentionszeiten
- Ausgezeichnete Deaktivierung der Schlauchoberfläche für die zuverlässige Quantifizierung von Proben, selbst bei Ultra-Trace-Werten
- Niedrigstes Säulenbluten für geringere Kontamination und verbesserte Nachweisbarkeit von gelösten Substanzen
- Ähnliche Phasen: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | Für isotherme Vorgänge:360 °C, kurze Isotherme im Temperaturprogramm:370 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Empfohlen für Ionenfallendetektoren |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 35 MS |
| USP-Typ | G42 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, Ultra-Trace-Analysen, EPA-Methoden, Pestizidanalyse, PCBs, Lebensmittel- und Arzneimittelanalyse |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Mehr anzeigen |