Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726361.10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10082831
  • 395.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
0,1 mm
GC Kapillarsäule
GC, Polyfunktionale Analyse von Aminen
300°bis 320 °C
10 m
G1, G2, G38
0,4 mm
Optima™ 5 Amin
0,4 µm