Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10154941 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10154941
Marke: Macherey-Nagel™ 726354.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 5 Amin
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Polyfunktionale Analyse von Aminen
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1