Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 Amin |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC), Polyfunktionale Analyse von Aminen |
| Temperaturbereich | 300°bis 320 °C |
| Filmdicke | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Menge | Je 1 |