Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10566511 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10566511 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10082831 10 m 0,1 mm 0,4 μm 1 Stück
10471852 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10154941 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10286511 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10640342 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10680722 30 m 0,32 mm 0,25 μm -
10388541 30 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10566511
Marke: Macherey-Nagel™ 726353.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 5 Amin
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Polyfunktionale Analyse von Aminen
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1