Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10680722 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10680722 30 m 0,32 mm 0,25 μm -
10082831 10 m 0,1 mm 0,4 μm 1 Stück
10471852 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10154941 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10286511 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10566511 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10640342 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10388541 30 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10680722 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726360.30
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Polyfunktionale Analyse von Aminen
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
USP-Typ G1, G2, G38
Stationäre Phase Optima™ 5 Amin
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Temperaturbereich (metrisch) 300°bis 320 °C