Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12748152 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12748152
Marke: Macherey-Nagel™ 726104.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für MS-Detektoren, kann mit Lösungsmitteln gespült werden
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 5 HT
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 380°bis 400 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1