Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal für MS-Detektoren, kann mit Lösungsmitteln gespült werden |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 HT |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 380°bis 400 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Mehr anzeigen |