Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12422830 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 Stück
Code produit. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
12422830 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
12442830 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12452820 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
12492820 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
12452830 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12472830 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
12472820 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12492830 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
12412830 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12462820 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
12432830 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
12462830 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12482830 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
12402840 60 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
12482820 60 m 0,32 mm 0,25 μm -
12402830 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
16 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12422830
Marque: Macherey-Nagel™ 725815.12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für Ionenfallen- und Qadrupol-MS-Detektoren
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,2 mm
Stationäre Phase Optima™ 5 MS Accent
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 320°bis 340 °C
Filmdicke 0,35 μm
Länge (metrisch) 12 m
Menge Je 1