Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12452830 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
12452830 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12422830 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
12442830 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12452820 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
12492820 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
12472830 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
12472820 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12492830 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
12412830 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12462820 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
12432830 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
12462830 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
12482830 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
12402840 60 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
12482820 60 m 0,32 mm 0,25 μm -
12402830 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 12452830
Marke: Macherey-Nagel™ 725820.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für Ionenfallen- und Qadrupol-MS-Detektoren
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 5 MS Accent
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 320°bis 340 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1