Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC-Kapillarsäule
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10254092 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10254092 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10556691 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10256801 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10546501 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10471272 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10610342 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10639381 | 12 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10479161 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10506331 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10348301 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10679951 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10708432 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10620342 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10688991 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10429551 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10286221 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10536331 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10254092
Marke: Macherey-Nagel™ 726213.30
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 MS |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, ECD |
| Temperaturbereich | 320°bis 340 °C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Menge | Je 1 |