Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10471272 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10471272
Marke: Macherey-Nagel™ 726212.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 5 MS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, ECD
Temperaturbereich 320°bis 340 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1