Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10610342 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10610342 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10556691 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10256801 12 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10546501 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10471272 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10639381 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10479161 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10506331 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10348301 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10679951 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10708432 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10254092 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10620342 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10688991 50 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10429551 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10286221 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10536331 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
17 options
Artikelnummer. 10610342
Marke: Macherey-Nagel™ 726220.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 5 MS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, ECD
Temperaturbereich 320°bis 340 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1