Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10308171 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10308171
Marke: Macherey-Nagel™ 726934.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 5
USP-Typ Gehäuse G27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340 °C
Filmdicke 5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1