Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10490312 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Filmdicke unitSize
10490312 25 m 1 μm 1 Stück
10421472 10 m 0,1 μm 1 Stück
10368351 15 m 0,1 μm 1 Stück
10629961 15 m 0,25 μm 1 Stück
10516161 15 m 1 μm 1 Stück
10194701 15 m 5 μm 15 Stück
12897361 15 m 5 μm 1 Stück
10266321 25 m 0,1 μm 1 Stück
10556861 25 m 0,35 μm 1 Stück
10236421 25 m 0,25 μm 1 Stück
10459551 25 m 0,5 μm 1 Stück
10577041 25 m 3 μm 1 Stück
10104711 25 m 5 μm 1 Stück
10378351 30 m 0,1 μm 1 Stück
10195031 30 m 0,25 μm 1 Stück
10728432 30 m 0,35 μm 1 Stück
10053001 30 m 0,5 μm 1 Stück
10680912 30 m 1 μm 1 Stück
10776132 30 m 3 μm 1 Stück
10134941 50 m 0,1 μm 1 Stück
10308171 30 m 5 μm -
10378541 50 m 0,25 μm 1 Stück
10489741 50 m 0,35 μm 1 Stück
10012871 50 m 1 μm 50 Stück
10195081 50 m 0,5 μm 1 Stück
10092961 60 m 0,1 μm 1 Stück
10640152 60 m 0,25 μm 1 Stück
10641112 60 m 0,35 μm 1 Stück
10216661 60 m 0,5 μm 1 Stück
10194551 60 m 1 μm 1 Stück
10052991 60 m 3 μm 1 Stück
31 options
Artikelnummer. 10490312
Marke: Macherey-Nagel™ 726325.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 5
USP-Typ Gehäuse G27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1