Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10629961 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
50 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10629961 | 15 m | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10421472 | 10 m | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10368351 | 15 m | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10516161 | 15 m | 1 μm | 1 Stück |
| 10194701 | 15 m | 5 μm | 15 Stück |
| 12897361 | 15 m | 5 μm | 1 Stück |
| 10266321 | 25 m | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10556861 | 25 m | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10236421 | 25 m | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10459551 | 25 m | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10490312 | 25 m | 1 μm | 1 Stück |
| 10577041 | 25 m | 3 μm | 1 Stück |
| 10104711 | 25 m | 5 μm | 1 Stück |
| 10378351 | 30 m | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10195031 | 30 m | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10728432 | 30 m | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10053001 | 30 m | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10680912 | 30 m | 1 μm | 1 Stück |
| 10776132 | 30 m | 3 μm | 1 Stück |
| 10134941 | 50 m | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10308171 | 30 m | 5 μm | - |
| 10378541 | 50 m | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10489741 | 50 m | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10012871 | 50 m | 1 μm | 50 Stück |
| 10195081 | 50 m | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10092961 | 60 m | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10640152 | 60 m | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10641112 | 60 m | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10216661 | 60 m | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10194551 | 60 m | 1 μm | 1 Stück |
| 10052991 | 60 m | 3 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10629961
Marke: Macherey-Nagel™ 726314.15
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 |
| USP-Typ | Gehäuse G27 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 340 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Menge | Je 1 |