Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
1,4 μm
1,8 μm
Durchmesser (metrisch):
0,4 mm
0,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mittelpolare Phase, bestehend aus 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
- Empfohlen für Umweltanalysen
- Ähnliche Phasen: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, RTX-624, Flüchtige Rtx-Stoffe, 007-624, BP624, VOCOL
- Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
- 280 °C Höchsttemperatur für isothermen Betrieb, 300 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 624 |
| USP-Typ | Gehäuse G43 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 280°bis 300 °C |
| Filmdicke | 1,4 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Menge | Je 1 |