Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10506701 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
1,4 μm
1,8 μm
Durchmesser (metrisch):
0,4 mm
0,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Durchmesser (metrisch) unitSize
10506701 60 m 0,32 mm 1,8 μm 0,5 mm 1 Stück
10209891 30 m 0,32 mm 1,8 μm 0,5 mm 1 Stück
10795952 60 m 0,25 mm 1,4 μm 0,4 mm 1 Stück
10441092 30 m 0,25 mm 1,4 μm 0,4 mm 1 Stück
10506541 50 m 0,32 mm 1,8 μm 0,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10506701 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726787.60
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Empfohlen für Umweltanalysen. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC-Kapillarsäulen sind leistungsstarke mittelpolare Phasensäulen aus 6 % Cyanopropylphenyl und 94 % Dimethylpolysiloxan zur Verwendung in der Gaschromatographie. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Längen und Foliendicken.
Mittelpolare Phase, bestehend aus 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
  • Empfohlen für Umweltanalysen
  • Ähnliche Phasen: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, RTX-624, Flüchtige Rtx-Stoffe, 007-624, BP624, VOCOL
  • Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
  • 280 °C Höchsttemperatur für isothermen Betrieb, 300 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 624
USP-Typ Gehäuse G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 280°bis 300 °C
Filmdicke 1,8 μm
Länge (metrisch) 60 m
Menge Je 1