Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10216371 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10216371 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10368301 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10600152 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10698991 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10194981 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10699951 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10690142 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10358301 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10256941 60 m 0,25 mm 0,25 μm -
10689951 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10256271 60 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10216371 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726490.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für MSD- und PND-Detektoren.
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Stationäre Phase Optima™ d-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1