Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10698991 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10698991 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10216371 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10368301 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10600152 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10194981 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10699951 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10690142 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10358301 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10256941 60 m 0,25 mm 0,25 μm -
10689951 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10256271 60 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10698991
Marke: Macherey-Nagel™ 726465.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für MSD- und PND-Detektoren.
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,2 mm
Stationäre Phase Optima™ d-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Filmdicke 0,2 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1