Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
436.00 € - 1435.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Optima™ d-6 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal für MSD- und PND-Detektoren. |
Typ | GC Kapillarsäule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10216371
|
Macherey-Nagel™
726490.10 |
0,1 mm | 10 m | 0,1 μm |
436.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10368301
|
Macherey-Nagel™
726470.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
763.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10600152
|
Macherey-Nagel™
726483.30 |
0,53 mm | 30 m | 1 μm |
895.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10698991
|
Macherey-Nagel™
726465.25 |
0,2 mm | 25 m | 0,2 μm |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10699951
|
Macherey-Nagel™
726481.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,35 μm |
775.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10690142
|
Macherey-Nagel™
726482.30 |
0,32 mm | 30 m | 1 μm |
824.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10358301
|
Macherey-Nagel™
726465.50 |
0,2 mm | 50 m | 0,2 μm |
1220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10256941
|
Macherey-Nagel™
726470.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,25 μm |
1300.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10689951
|
Macherey-Nagel™
726480.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,25 μm |
1435.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10256271
|
Macherey-Nagel™
726481.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,35 μm |
1435.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10194981
|
Macherey-Nagel™
726480.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,25 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Spezifikation
Optima™ d-6 | |
GC Kapillarsäule | |
Je 1 |
Ideal für MSD- und PND-Detektoren. | |
GC |