Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ FFAP |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, Freie Carbonsäuren |
| Temperaturbereich | 240°bis 250 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Menge | Je 1 |