Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10506161 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10506161 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10296461 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10439551 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10184981 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12482840 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10092971 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10630342 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10709804 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
12472840 30 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10620152 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10206371 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10737472 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10670912 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10062971 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 10506161
Marke: Macherey-Nagel™ 726296.50
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ WAX
USP-Typ Gehäuse G16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Wässrige Lösungen
Temperaturbereich 240°bis 250 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 50 m
Menge Je 1