Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12482840 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
12482840 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10296461 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10439551 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10184981 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10092971 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10630342 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10709804 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
12472840 30 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10620152 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10506161 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10206371 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10737472 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10670912 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10062971 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12482840 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726549.25
Verfügbar ab: 17-09-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse wässriger Lösungen, Wässrige Lösungen
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
USP-Typ Gehäuse G16
Stationäre Phase Optima™ WAX
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Temperaturbereich (metrisch) 240 °C bis 250 °C