Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. p-8012315 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10296461
Marke: Macherey-Nagel™ 726600.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ WAX
USP-Typ Gehäuse G16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelanalyse und Alkohole, Wässrige Lösungen
Temperaturbereich 240°bis 250 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1