Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12412840 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12412840
Marke: Macherey-Nagel™ 725850.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ XLB
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340°bis 360 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1