Learn More
Corning™ Zusätzlicher Aufsatz
Artikelnummer. 11971981 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
2 x 50-ml-Röhrchen
4 x 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11971981
Marke: Corning™ 480106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with various sizes of tubes.
Optionaler Kopf für horizontal gehaltene Röhrchen, zur Verwendung mit Corning™ LSE™ Vortex-Mischer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 4 x 15-ml-Röhrchen
Produkttyp Optionaler Kopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Corning™ LSE™ Vortex-Mixer