Learn More
Hettich™ Optionaler Deckel für Rotoren
Beschreibung
- Deckel mit Bio-Abdichtung
- Für Rotoren Nr. 1154-L, 1420-B, 2219-A, 2424-B, 2426-B, 2427-A und 2430-B
- Autoklavierbar
- Phenolbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Aerosoldichter Deckel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hettich-Rotoren |
| Einwegprodukt | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |