Learn More
Thermo Scientific™ Wahlmöglichkeiten und Zubehör für Thermo Scientific™ Heracell™ 150i und 240i CO2 Inkubatoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
Kupfer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Material: Kupfer; Zur Verwendung mit: Heracell 240i
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heracell 240i |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Kupfer |
| Typ | Tablett |
| Breite (angloamerikanisch) | 0.5 in. |
| Breite (metrisch) | 1,27 cm |