Learn More
OPTIZYME™ DNase I (RNase-Free), Fisher BioReagents™
Beschreibung
OPTIZYME™ DNase I ist ein rekombinantes Endonuklease, das DNA verdaut und RNase-Free ist.
Anwendungen und Merkmale:
- OPTIZYME DNase I, RNase-Free wird für die Herstellung DNA-freier RNA verwendet
- Entfernung von Template-DNA nach In-vitro-Transkription
- DNA-Markierung durch Nick-Translation in Verbindung mit DNA-Polymerase I
- Präparation von DNA-freier RNA vor RT-PCR und RT-qPCR
- Untersuchungen von DNA-Protein-Interaktionen durch DNase I (RNase-frei) Footprinting
- Die Enzymaktivität ist stark von Ca2+ abhängig und wird durch Mg2+- und Mn2+-Ionen aktiviert.
- Gereinigt aus einem nicht tierischen Wirt mit weniger eigenen RNasen
Im Lieferumfang enthalten:
- 10-fach OPTIZYME DNase I Puffer: 100 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25° C), 25 mM MgCl2, 1 mM CaCl2
- 50mM OPTIZYME EDTA (zur Inaktivierung durch Wärme bei 65 °C für 10 min)
Qualitätskontrolle:
- Ribonuklease-frei
- Funktionell getestet auf die Verdauung von Template-DNA nach In-vitro-Transkription
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 U/μl |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7.5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung von DNA-freier RNA, Entfernung von Template-DNA nach In-vitro-Transkription, DNA-Markierung durch Nickübersetzung in Verbindung mit DNA-Polymerase I, Vorbereitung DNA-freier RNA vor RT-PCR, Studien von DNA-Protein-Interaktionen durch DNase I, RNase-freier Fußdruck |
| Lagerungspuffer | OPTIZYME™ DNase I Buffer 10X : Tris HCl 100mM (7.5 pH at 25°C), MgCl2 25mM, CaCl2 1mM, OPTIZYME™ EDTA 50mM (for inactivation by heat at 65°C for 10min.) |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | E. coli-Zellen mit einem geklonten, Rinder-DNase I kodierenden Gen |
| Menge | 1000 E |
| Produkttyp | DNase I (RNase-free) |
| Form | Flüssig |