Learn More
OPTIZYME™ M-MLV reverse Transkriptase, Fisher BioReagents™
Beschreibung
OPTIZYME™ M-MuLV-RT ist eine genetisch veränderte MLV-RT, die RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität besitzt.
Anwendungen und Merkmale:
- OPTIZYME M-MLV-RT wird für die effiziente cDNA-Synthese des ersten Stranges bei RT-PCR und Echtzeit-PCR (bis zu 13 kb) verwendet.
- Erzeugung markierter cDNA-Sonden für Microarrays
- Synthese von cDNA für Klonierung und Expression
- Analyse von RNA durch Primer-Extension
- DNA-Markierung
- Optimale Aktivität bei 42 °C (aktiv bis 50 °C)
- Integriert modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
Im Lieferumfang enthalten:
5x OPTIZYME M-MLV-RT-Puffer: 250 mM Tris-HCl (pH 8.3 bei 25 °C), 250 mM KCl, 20 mM MgCl2, 50 mM DTT
Quelle: E. coli-Zellen mit einem einklonierten Fragment des Polymerase-Gens, das für die Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transkriptase (M-MuLV-RT) kodiert
Qualitätskontrolle:
- Endo-, Exodeoxyribonuklease-, Phosphatase- und Ribonuklease-frei
- Funktionell für die Erststrang-cDNA-Synthese und RT-PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 200 U/μl |
| Farbe | Farblos |
| pH | 8.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erzeugung markierter cDNA-Sonden für Microarrays, Synthese von cDNA zur Klonierung und Expression, Analyse von RNA durch Primer-Erweiterung, DNA-Markierung, optimale Aktivität bei 42 °C, beinhaltet modifizierte Nucleotide |
| Lagerungspuffer | OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer 5X : Tris HCl 250mM (8.3 pH at 25°C), KCl 250mM, MgCl2 20mM, DTT 50mM |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | E. coli-Zellen mit einem geklonten Fragment des Polymerase-Gens, das für die Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transkriptase (M-MuLV-RT) kodiert |
| Menge | 5000 E |
| Produkttyp | OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase |
| Form | Flüssig |