Learn More
OPTIZYME™ T3 RNA Polymerase, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 12857152
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12857152 1000 E 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12857152 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP81011
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
OPTIZYME™ T3 RNA Pol ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase, die die 5'->3'-Synthese von RNA aus DNA katalysiert.
Anwendungen und Merkmale:
  • OPTIZYME™ T3 RNA Polymerase synthetisiert nicht markierte und markierte RNA, die für folgende Zwecke verwendet werden kann: (1) Hybridisierung, (2) In-vitro-RNA-Translation, (3) RNase-Schutzassays, (4) Genom-DNA-Sequenzierung, (5) RNA-Splicing und (6) Studien zur RNA-Sekundärstruktur und zu RNA-Protein-Interaktionen
  • Inkorporierung von modifizierten Nukleotiden (z. B. Aminoallyl-, Biotin-, Fluorescein-, Digoxigenin-markierte Nukleotide)
Im Lieferumfang enthalten:
5x OPTIZYME Transkriptionspuffer: 200 mM Tris-HCl (pH 7.9 bei 25 °C), 30 mM MgCl2, 50 mM DTT, 50 mM NaCl, 10 mM Spermidin
Quelle: E. coli-Zellen mit einem geklonten T3-RNA-Polymerasegen
Qualitätskontrolle:
  • Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-frei
  • Funktionell getestete In-vitro-Transkriptionsreaktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 U/μl
Farbe Farblos
pH 7.5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hybridisierung, In-vitro-RNA-Translation, RNase-Schutzassays, Genom-DNA-Sequenzierung, RNA-Spleißung und Studien zur RNA-Sekundärstruktur und RNA-Protein-Interaktionen
Lagerungspuffer OPTIZYME™ Transcription Buffer 5X : Tris HCl 200mM (7.9 pH at 25°C), MgCl2 30mM, DTT 50mM, NaCl 50mM, Spermidine 10mM
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle E. coli cells with a cloned T3 RNA Polymerase gene
Menge 1000 E
Produkttyp T3 RNA Polymerase
Form Flüssig