Learn More
OPTIZYME™ T4 DNA-Ligase, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 12837152
Change view
Click to view available options
Menge:
100 E
500 E
Packungsgröße:
100 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12837152 500 E -
12807152 100 E 100 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12837152 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP80995
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
OPTIZYME™ T4 DNA Ligase beschleunigt katalytisch die Ausbildung von Phosphodiester-Bindungsstellen zwischen nebeneinander liegenden 5'-Phosphat- und 3'-Hydroxyl-Kettenenden in Duplex-DNA bzw. -RNA.
Anwendungen und Merkmale:
  • OPTIZYME™ T4 DNA-Ligase wird zum Klonieren von Restriktionsenzym-generierten DNA-Fragmenten verwendet
  • Schnelle Ligation von klebrigen Enden (10 min bei Raumtemperatur)
  • Klonieren von PCR-Produkten
  • Ligation doppelsträngiger Oligonukleotid-Linker oder Adaptoren mit DNA
  • Vor Ort gesteuerte Mutagenese
  • Amplifizierter Fragmentlängen-Polymorphismus
  • Ligase-vermittelter RNA-Nachweis
  • Nick-Reparatur in Duplex-DNA, RNA oder DNA/RNA-Hybriden
  • Aktiv in Puffern für OPTIZYME Restriktionsenzyme
Im Lieferumfang enthalten:
  • 10X OPTIZYME T4 DNA-Ligase-Puffer: 400 mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 100 mM DTT, 5 mM ATP (pH 7,8 bei 25 °C)
  • 50 % OPTIZYME PEG 4000 Lösung: 50 % (w/v) Polyethylenglycol
Quelle: E. coli-Zellen mit einem geklonten Gen 30 von T4-Bakteriophagen
Qualitätskontrolle:
  • Endo-, Exodeoxyribonuklease-, Phosphatase- und Ribonuklease-frei
  • Funktionell auf die Ligation von kohäsiven und stumpfen DNA-Fragmentenden getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Farbe Farblos
pH 7.5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Klonierung von Restriktions-Enzymen erzeugte DNA-Fragmente, Klonierung von PCR-Produkten, Ligation doppelsträngiger Oligonukleotid-Linker oder Adapter für DNA, ortsspezifische Mutagenese, Polymorphismus mit amplifizierter Fragmentlänge, Ligase-vermittelte RNA-Detektion, Nick
Lagerungspuffer OPTIZYME™ T4 DNA Ligase Buffer 10X: Tris HCl 400mM, MgCl2 100mM, DTT 100mM, ATP 5mM (7.8 pH at 25°C), OPTIZYME™ PEG 4000 Solution 50%: Polyethylene Glycol 50% (w/v)
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle E. coli-Zellen mit einem geklonten Gen 30 von T4-Bakteriophagen
Menge 500 E
Produkttyp T4 DNA-Ligase
Form Flüssig